化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +15 to +28°, c = 0.6 mg/mL in H2O
儲存條件
desiccated
顏色
white to tan
溶解度
H2O: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
InChI 密鑰
JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
基因資訊
human ... MAOB(4129)
應用
- 通过细胞凋亡调节因子Bax/Bcl-2的调节来检测其对视网膜色素变性(RP)的神经保护作用
- 在1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶(MPTP)诱导的小鼠模型中用作单胺氧化酶-B抑制剂
- 作为一种抗帕金森病药物,用于测试其对6-羟基多巴胺损伤的斑马鱼幼体运动迟缓和运动障碍样行为的拯救功能
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
我们公司可提供多种组胺合成和代谢相关的产品,满足您的各类研究需求。
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.