product name
多巴丝肼 盐酸盐, ≥98% (HPLC), solid
生物源
synthetic
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
溶解度
H2O: 10 mg/mL
起源
Roche
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChI 密鑰
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... DDC(1644)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 抑制多巴脱羧酶
- 诱导运动障碍
- 测试纯化细菌TDC,以评估其对细菌脱羧酶的影响程度
- 作为外周多巴脱羧酶抑制剂治疗小鼠
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience