跳转至内容
A1237
普拉克索 二盐酸盐
>98% (HPLC), Dopamine D2 and D3 receptor agonist, powder
别名:
(S)-2-氨基-4,5,6,7-四氢-6-(丙氨基)苯并噻唑 二盐酸盐, PPX 二盐酸盐
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C10H17N3S · 2HCl
化学文摘社编号:
分子量:
284.25
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
普拉克索 二盐酸盐, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI key
QMNWXHSYPXQFSK-KLXURFKVSA-N
Gene Information
General description
普拉克索属于非麦角碱类,来源于苯并噻唑。与其他麦角碱衍生物药物相比,对 D2 和 D3 受体(多巴胺受体)有较强的亲和力。但是,它不与非多巴胺受体相关,例如肾上腺素能受体和 5-羟色胺受体。
Application
盐酸普拉克索已被用作多巴胺(DA)耗尽的纹状体切片中的D2受体激动剂。
在帕金森病相关研究中,盐酸普拉克索已被用作 D2 样 DR(多巴胺能受体)激动剂。它也被用作 D2/D3 受体激动剂来研究大鼠的风险决策。
Biochem/physiol Actions
普拉克索会引发神经保护作用,可能有助于治疗抑郁症。它还具有调节肢体运动的潜力,并可有效治疗不安腿综合征(restless legs syndrome)。
普拉克索是帕金森病和不安腿综合征的治疗药物。在 MDD(重度抑郁症)和双相抑郁患者中也表现出抗抑郁疗效。
普拉克索是一种多巴胺激动剂,对 D3 和 D2 受体亚型具有活性。研究发现普拉克索具有独立于其多巴胺受体激动作用的神经保护作用。减少线粒体活性氧 (ROS) 产生,抑制凋亡途径的激活。
盐酸普拉克索一水合物是一种多巴胺激动剂,对 D3 和 D2 受体亚型具有活性。
Features and Benefits
《受体分类和信号转导》手册的多巴胺受体页有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物由 Boehringer Ingelheim 开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单,请单击此处
这种化合物是 ADME 毒性研究的特色产品。点击此处发现更多特色 ADME 毒性产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)