生物源
Coleus forskohlii
品質等級
描述
for activation of T cells
產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
410.50 g/mol
顏色
white to off-white
溶解度
ethanol: soluble
適合性
suitable for inhibits interleukin 2 (IL-2) production in Jurkat cells
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI 密鑰
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.