Merck
S2644
Sigma-Aldrich
抗-S-100 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Anti-42C, Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11, Anti-Ca[1], Anti-GP11, Anti-P11, Anti-p10
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
rat, bovine, guinea pig, human
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
S-100 蛋白家族由大约 16 种组织特异性表达模式各异的钙结合蛋白组成。S-100 蛋白在神经和非神经细胞类型以及多种癌症细胞中广泛表达。这种蛋白质可调节广泛的细胞功能,如细胞生长、信号传导、细胞结构和能量代谢。在免疫组织学应用中,本品可特异性染色 S-100 蛋白。本品可与人、大鼠、豚鼠和牛的 S-100 蛋白结合。在大脑中,可利用该抗体染色神经胶质细胞、室管膜细胞以及周围神经系统的Schwann细胞。在皮肤中的黑素细胞和兰氏细胞均可被此抗体产品染色。淋巴结中的叉指网状细胞可被抗 S-100 抗体阳性染色。几乎所有人类良性和恶性黑素细胞肿瘤中均可观察到S-100染色。
S-100(S100钙结合蛋白A10)属于含有EF-hand的S100蛋白家族。它又称钙肽轻链、p11 或膜联蛋白 2 轻链。该基因位于人类染色体1q21上。
S100 钙结合蛋白 A10 (S-100) 由大鼠染色体 2q34 上的基因编码。它又称p11。
免疫原
来自牛脑的S-100
应用
抗S-100抗体可用于免疫细胞化学、[25}免疫荧光和免疫染色。
抗S-100抗体适用于微阵列和免疫组织化学[用于福尔马林固定、石蜡包埋的切片,或用于人或大鼠小脑切片中(使用浓度为20-100 μg/mL)]。该抗体也可用于免疫电泳。
生化/生理作用
S100钙结合蛋白A10(S-100)在啮齿动物的抑郁样特征中起重要作用。 在大鼠心室心肌细胞中,p11可通过5-HT4R通路对钙调控进行调节。
TRPV5 和 TRPV6(上皮Ca2+道)的运输需要 S-100(S100 钙结合蛋白 A10)。S100A10 与膜联蛋白 2 一起参与多种生物过程,例如胞吞作用、胞吐作用和膜-细胞骨架相互作用。它控制着质膜离子通道和胞质磷脂酶 A2。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phospholipid-associated Annexin A2-S100A10 Heterotetramer and Its Subunits characterization of the interaction with tissue plasminogen activator, plasminogen, and plasmin.
MacLeod TJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(28), 25577-25584 (2003)
Study of expression patterns and levels of neurotrophins and neurotrophin receptors in ulcerative colitis
Johansson M, et al.
Inflammatory bowel diseases, 13(4), 398-409 (2007)
I Salama et al.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 34(4), 357-364 (2007-06-15)
In the quest to reduce mortality and morbidity from cancer, there is continued effort to identify novel biomarkers to aid in the early detection and the accurate prediction of tumour behaviour. One group of proteins that is emerging as a
Cells of primarily extravalvular origin in degenerative aortic valves and bioprostheses
Skowasch D, et al.
European Heart Journal, 26 (2005)
Identification of a peptide that interacts with Nestin protein expressed in brain cancer stem cells.
Beck S, et al.
Biomaterials, 32(33), 8518-8528 (2011)