Merck
所有图片(9)
主要文件
AMAB91038
Sigma-Aldrich
Anti-S100B Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL2720
别名:
S100beta
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
产品名称
单克隆抗-S100B 小鼠抗, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2720, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CL2720, monoclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, rat, mouse
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
同位素/亚型
IgG1
免疫原序列
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... S100B(6285)
一般描述
基因S-100 β亚基(S100B)是21 kDa的酸性蛋白。它是由定位于人类染色体21q22.3的基因编码的。该基因编码钙结合蛋白,是S100钙结合蛋白家族的成员。编码的蛋白质主要由星形胶质细胞产生。S100B是具有两个β亚基的同型二聚体。
免疫原
S100钙结合蛋白B
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige抗体® 方案 和其他实用信息,请访问sigma.com/prestige。
在小鼠中生产的单克隆抗-S100B抗体已可用于免疫细胞化学和免疫荧光研究。
生化/生理作用
S-100 β亚基(S100B)对神经元和神经胶质具有旁分泌和自分泌作用。在纳摩尔浓度下,编码的蛋白质在发育过程中可促进神经突起的生长、增加神经元的存活率。S100B是黑素细胞细胞毒性的标志物。另外,它还可以作为内分泌抵抗型乳腺癌和非节段性白癜风的血清生物标志物。在慢性肝病患者体内,观察到S100B的表达降低。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
外形
40%甘油和PBS(pH 7.2)。加入0.02%叠氮化钠作为防腐剂。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
S100β as a serum marker in endocrine resistant breast cancer.
Charmsaz S, et al.
BMC Medicine, 51(1), 79-79 (2017)
Rapid prenatal diagnosis of trisomy 21 by real-time quantitative polymerase chain reaction with amplification of small tandem repeats and S100B in chromosome 21.
Yang Y H, et al.
Yonsei Medical Journal, 46(6), 193-197 (2005)
Decreased S100B expression in chronic liver diseases.
Baik S J, et al.
The Korean Journal of Internal Medicine, 32(2), 269?276-269?276 (2017)
Yujiao Lu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(38), 7355-7374 (2020-08-21)
17β-Estradiol (E2) is produced from androgens via the action of the enzyme aromatase. E2 is known to be made in neurons in the brain, but the functions of neuron-derived E2 in the ischemic brain are unclear. Here, we used a
Elodie Martin et al.
Brain plasticity (Amsterdam, Netherlands), 5(2), 123-133 (2020-12-08)
Microglia are the resident macrophages of the central nervous system (CNS). In multiple sclerosis (MS) and related experimental models, microglia have either a pro-inflammatory or a pro-regenerative/pro-remyelinating function. Inhibition of Bruton's tyrosine kinase (BTK), a member of the Tec family