Merck
S2532
Sigma-Aldrich
单克隆抗S-100(β-亚基) 小鼠抗
clone SH-B1, ascites fluid
别名:
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SH-B1, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
技術
dot blot: suitable using denatured-reduced preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using protease-digested sections of human tongue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
相关类别
一般說明
S100B(S-100β亚单位)属于钙结合蛋白S100家族。它在黑素细胞中表达。
S-100是一组分子量大约为20kDa的小型、热稳定性较差的、高酸性二聚体蛋白,广泛分布于不同组织中。由两条链组成的二聚体组合,即α-链(93个氨基酸,10.4kDa)和β-链(91个氨基酸,10.5kDa),形成S-100的三种已知亚型:S-100ao(αα)、S-100a(αβ)和 S-100b(ββ)。
抗-S-100(β-亚基)(小鼠IgG1同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫小鼠脾细胞融合产生的SH-B1杂交瘤。
S100基因位于人染色体21q22.3上,并可为一种分子量为21 kDa的酸性钙结合蛋白B进行编码。该基因主要在星形胶质细胞、神经胶质细胞、雪旺细胞中表达,并且也在脂肪细胞、皮肤、多形性神经胶质母细胞瘤和黑色素瘤中发现。该蛋白质定位于细胞外空间和细胞质中。
特異性
该抗体识别位于& # 946;链条(即在S-100a和S-100b)上,但不在& # 945;S-100链(即在S-100a和S-100ao中)上的抗原表位。在酶联免疫吸附试验中,克隆SH-B1对S-100亚单位的识别独立于Ca2+。本品不与EF-hand家族的其他成员发生反应,如钙调素、细小白蛋白、肠钙结合蛋白和肌球蛋白轻链。在免疫组织化学中,抗体检测正常的和肿瘤性的S-100 & # 946;含亚单位的细胞(例如许旺细胞、软骨细胞、黑素细胞和黑色素瘤)。
免疫原
牛脑S-100b
應用
小鼠抗-S-100(β-亚单位)单克隆抗体可用于以下用途:
  • ELISA
  • 免疫荧光
  • 免疫组织化学
  • 蛋白质印迹
生化/生理作用
S100β蛋白参与多种细胞活动,包括细胞生长、细胞结构、细胞间通信、能量代谢、细胞收缩以及细胞内信号传导等。子宫接触可卡因导致S100β水平异常与神经行为异常和头小畸型有关。先天无脑畸形胎儿显示细胞免疫反应异常。在患有脑损伤患者的血浆中发现该蛋白质水平升高。S100β是脊髓损伤(SCI)的候选生化标志物。这种蛋白质在反应性星形胶质细胞亚群中的表达升高可能与红藻氨酸介导的神经退行性变后的海马体结构重组有关。
在神经元损伤中观察到S100的表达增加,因此,S100可作为检测脑损伤和几种癌症的生物标志物。此外,它透过血脑屏障具有很高的渗透性。已知该基因与癌症发展有关。
外觀
该产品以腹水形式提供,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Fine mapping of a susceptibility locus for bipolar and genetically related unipolar affective disorders, to a region containing the C21ORF29 and TRPM2 genes on chromosome 21q22. 3.
McQuillin A, et al.
Molecular Psychiatry, 11(2), 134-134 (2006)
Serum levels of S100B protein and neuron-specific enolase are associated with mortality in critically ill patient.
Duda I, et al.
Acta Biochimica Polonica, 64(4) (2017)
Decreased S100B expression in chronic liver diseases.
Baik SJ, et al.
The Korean Journal of Internal Medicine, 32(2), 269-269 (2017)
Effects of sevoflurane and propofol on S100? and neuron?specific enolase protein levels during cardiopulmonary bypass.
Erdem A F, et al.
Nigerian Journal of Clinical Practice, 19(2), 278-283 (2016)
Manganese taken up into the CNS via the olfactory pathway in rats affects astrocytes.
Henriksson J and Tjalve H
Toxicological Sciences, 55(2), 392-398 (2000)