抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
N52, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
一般描述
神经丝由三种亚单位组成:轻链(NEFL)、中间链(NEFM)和重链(NEFH)。重链基因编码髓鞘轴突细胞骨架最重要的神经元特异性中间丝。该基因定位于人类染色体22q12.2。
单克隆抗神经丝蛋白 200(磷酸化和非磷酸化)(小鼠 IgG1 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
单克隆抗神经丝蛋白 200(磷酸化和非磷酸化)(小鼠 IgG1 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
特异性
显示广泛的物种交叉反应性,使用各种技术识别该神经特异性抗原的磷酸化形式和非磷酸化形式。
免疫原
酶解去磷酸化猪神经丝 200 的 C-末端片段。
应用
单克隆抗神经丝200(磷和非磷)抗体已经用于免疫组织化学 和蛋白质印迹。
生化/生理作用
神经丝重链(NEFH)基因编码的重多肽神经丝参与脊髓运动神经元近端轴突区域细胞骨架和轴突结构的维持。NEFH 基因突变在散发性肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 的发病机制中发挥着关键作用。NEFH 基因还是引起常染色体显性遗传轴突腓骨肌萎缩症 (CMT2cc)的原因。
外形
以腹水形式供应,含有15 mM 叠氮化钠作为防腐剂。
储存及稳定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Fibrin/Schwann cell matrix in poly-epsilon-caprolactone conduits enhances guided nerve regeneration.
Galla TJ, et al.
The International Journal of Artificial Organs, 27(2), 127-136 (2004)
Clinical and genetic basis of familial amyotrophic lateral sclerosis.
Souza PVSD, et al.
Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 73(12), 1026-1037 (2015)
Cryptic amyloidogenic elements in mutant NEFH causing Charcot-Marie-Tooth 2 trigger aggresome formation and neuronal death.
Jacquier A< et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 55-55 (2017)
Guidance of glial cell migration and axonal growth on electrospun nanofibers of poly-ε-caprolactone and a collagen/poly-ε-caprolactone blend.
Schnell E, et al.
Biomaterials, 28(19), 3012-3025 (2007)
Yoshifumi Ueta et al.
Frontiers in neural circuits, 7, 164-164 (2013-10-19)
The frontal cortex plays an important role in the initiation and execution of movements via widespread projections to various cortical and subcortical areas. Layer 2/3 (L2/3) pyramidal cells in the frontal cortex send axons mainly to other ipsilateral/contralateral cortical areas.