N3290
NKH 477
≥98% (HPLC), powder, adenylyl cyclase activator
别名:
N,N-二甲基-, (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(乙酰氧基)-3-乙烯基十二氢-10,10b-二羟基-3,4a,7,7,10a-五甲基-1-氧代-1H-萘 [2,1-b] 吡喃-6-基酯 b-丙氨酸 盐酸盐, 甲磺酸可福新 盐酸盐, 福斯可林
About This Item
推荐产品
产品名称
NKH 477, ≥98% (HPLC), powder
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 3 mg/mL, clear to slightly hazy (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CN(C)CCC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)[C@H]13)C=C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
InChI key
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
生化/生理作用
特点和优势
制备说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.