Merck
83689
Sigma-Aldrich
罗丹明B
for fluorescence
别名:
四乙基若丹明, 碱性紫 10, 罗丹明 B, 若丹明 O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31ClN2O3
CAS号:
分子量:
479.01
顏色索引編號:
45170
Beilstein:
4091619
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
等級
for fluorescence
形狀
powder or crystals
mp
210-211 (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: soluble
methanol: soluble
螢光
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
適合性
in accordance for fluorescence
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
罗丹明B是一种亮红色。
罗丹明B是咕吨染料, 可作为水相荧光示踪剂。它可以用作荧光染料。
應用
N-甲胺基-5-异腈萘(MICAN)的交染沾色
罗丹明B已被用作:
  • 交叉染色1-N-甲基氨基-5-异氰基萘(MICAN)的荧光染料
  • 作为共聚焦显微镜分析的荧光染料
  • 研究其在水和乙醇溶液中的荧光
分析報告
λ最大值。∼543 nm,E(1%/1cm) ∼2200-2800(甲醇)
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3