主要文件
ML0012
Sigma-Aldrich
戊糖磷酸代谢物文库
别名:
PPP Metabolite Library
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
成分
每个单独包装的磷酸戊糖途径代谢物标准品最多包含10毫克。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mg化学品安全说明书
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mg化学品安全说明书
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mg化学品安全说明书
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mg化学品安全说明书
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mg化学品安全说明书
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mg化学品安全说明书
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mg化学品安全说明书
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mg化学品安全说明书
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mg化学品安全说明书
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mg化学品安全说明书
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mg化学品安全说明书
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mg化学品安全说明书
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mg化学品安全说明书
查看所有结果 (13)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)