主要文件
ML0010
Sigma-Aldrich
TCA循环代谢库
别名:
Kreb 循环代谢产物库
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
儲存溫度
−20°C
品質等級
應用
  • Reinforcing the Evidence of Mitochondrial Dysfunction in Long COVID Patients Using a Multiplatform Mass Spectrometry-Based Metabolomics Approach.:通过先进的代谢组学方法分析长新冠患者的线粒体功能障碍,涉及使用三羧酸循环代谢物库进行深度生物分析(Martinez et al., 2024)。
  • OGDH and Bcl-xL loss causes synthetic lethality in glioblastoma.:研究细胞代谢途径中(尤其是三羧酸循环)影响胶质母细胞瘤细胞代谢的关键相互作用,发现潜在的治疗靶标(Nguyen et al., 2024)。
  • The interactions and biological pathways among metabolomics products of patients with coronary heart disease.:研究如何通过代谢组学(包括三羧酸循环代谢物)揭示冠心病的复杂生化途径,提供治疗参考(Chu et al., 2024)。
  • Reduction in creatine metabolites in macrophages exposed to small molecule analogues of the anti-inflammatory parasitic worm product ES-62.:研究改变三羧酸循环代谢物对巨噬细胞生化的影响,为药物研究提供参考依据(Alanazi et al., 2024)。
  • In-vivo tracking of deuterium metabolism in mouse organs using LC-MS/MS.:采用前沿分析技术追踪体内代谢途径,包括关键的三羧酸循环中间代谢产物,有较大的临床代谢研究意义(Kasarla et al., 2024)。
成分
含有分别包装的各10mg 的TCA循环中间产物标准品
準備報告
所有组分都直接溶于水≥50mg/ml。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • A2056Acetyl coenzyme A trisodium salt, ≥93% (HPLC), powder 10 mg化学品安全说明书
  • C7129Citric acid monohydrate, reagent grade, ≥98% (GC/titration) 10 mg化学品安全说明书
  • F1506Sodium fumarate dibasic, ≥99% 10 mg化学品安全说明书
  • M1000L-(−)-Malic acid, ≥95% (titration) 10 mg化学品安全说明书
  • O4126Oxaloacetic acid, ≥97% (HPLC) 10 mg化学品安全说明书
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 10 mg化学品安全说明书
  • S1129Succinyl coenzyme A sodium salt, ≥85% 10 mg化学品安全说明书
  • S2378Sodium succinate dibasic hexahydrate, ReagentPlus®, ≥99% 10 mg化学品安全说明书
  • K3752α-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate, ≥95% 10 mg化学品安全说明书
查看所有结果 (9)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.