Merck
M3295
Sigma-Aldrich
MOBS
≥99% (titration)
别名:
4-(N-吗啉基)丁磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17NO4S
分子量:
223.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥99% (titration)
pH值
7.0-8.3
有用的pH值範圍
6.9-8.3
pKa 
7.6
溶解度
water: soluble 50 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
InChI 密鑰
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
聯結
MES 和 MOPS 的同系物,具有更高的 pKa 值和类似的生物系统效用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers