Merck
T9269
Sigma-Aldrich
3-[N-三(羟甲基)甲胺]-2-羟基丙磺酸
≥99% (titration)
别名:
3-三羟甲基甲胺-2-羟基丙磺酸, N-[三(羟甲基)甲氨基]-2-羟基丙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17NO7S
CAS号:
分子量:
259.28
Beilstein:
2113949
EC 号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline powder
有效pH范围
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
溶解性
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
OCC(CO)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15)
InChI key
RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 在接近配体去质子化的pH范围内采集数据的图形分析中非能斯特斜率的解释 第一部分 Cd-(TAPSO)x-(OH)y 和Zn-(TAPSO)x-(OH)y系统的玻璃电极电势测定和极谱研究。: 探讨了 TAPSO在金属结合研究(特别是与镉和锌结合)中的复杂行为, 提供了其在重金属螯合和环境清理测量中用途的见解(Machado et al., 2006)。
  • (TAPS)(x)-(OH)(y)系统极谱法研究中稳定常数建模和优化中的挑战。: 讨论了TAPSO铜复合物的稳定常数建模和优化中的挑战,该研究有助于我们在铜相关生化研究中更好地了解和应用这种缓冲剂(Machado and Soares, 2007)。
  • 铅水解和氢氧化铅沉淀区域中Pb-(TAPS)(x)-(OH)(y)系统的建模和稳定常数的优化: 详细考察了TAPSO′在铅络合系统建模中的作用, 该研究对于涉及铅的环境监控和修复工作很关键(Machado et al., 2007)。
  • 合成有机pH缓冲剂有助于豚鼠卵的受精,但是效率低于碳酸氢盐缓冲剂。: 评估了合成缓冲剂(如TAPSO)辅助受精的功效,该研究为生殖生物学和辅助生殖技术提供了宝贵数据(Bhattacharyya and Yanagimachi, 1988)。
注意
根据Ferreira等人的观点,TAPSO可以与溶液中的铁发生剧烈反应,根据这段引文,建议在使用该化学品时使用涂有塑料或涂有PTFE的器具。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions - a review.
Ferreira, C.M.H., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)
(Un)suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions ? a review.
Ferreira, C.M.H., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 30989-31003 (2015)
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。