About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22N2O8S2 · xH2O
CAS号:
分子量:
362.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
842252
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline powder
有效pH范围
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
溶解性
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)