生物源
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
品質等級
無菌
sterile; sterile-filtered
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
solution
分子量
900 kDa
包裝
pkg of 1 mg (2 ml)
製造商/商標名
Roche
技術
cell culture | mammalian: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Lamb2(16779)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
生物活性:经测试可促进HT-1080细胞的贴壁。
特异性:对大多数哺乳动物细胞有活性。
應用
品質
序列
外觀
準備報告
2至5 μg/cm2 ,用于包被细胞培养容器。
储存条件(工作溶液):2至8°C
未稀释溶液可在2至8°C下稳定保存至少3个月。
溶液应在2至8°C或冰上小心解冻。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
细胞外基质(ECM)是由细胞分泌并在组织中围绕在其周围。
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术
实验方案
用于细胞培养的层粘连蛋白包被表面需要特定的条件才能获得理想的结果。包含了用于包被盖玻片以进行神经球状体和常规细胞培养的实验方案。
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.