product name
用于大鼠神经干细胞的合成层粘连蛋白肽,
化驗
>95% (HPLC)
品質等級
形狀
lyophilized
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
rat ... Lamb2(25473)
一般說明
为了克服这一时间障碍,具有与天然层粘连蛋白相似的结合和功能特性的确定的合成层粘连蛋白底物被认为是非常有利的,因为它将消除测试和筛选新批次天然蛋白的要求。 Millipore’s合成层粘连蛋白肽是天然层粘连蛋白的合适替代品,并且已被优化以在体外特异性支持大鼠神经干细胞(NSC)的细胞粘附、增殖和多谱系分化。 在涂有合成层粘连蛋白肽的组织培养板上生长的大鼠神经干细胞显示出特征性的神经干细胞标记物Nestin和Sox-2,并且还具有优先分化神经胶质和神经谱系的能力。 Millipore’s合成层粘连蛋白肽是一种廉价、可重复且确定的ECM底物替代品,可用于大鼠神经干细胞的体外培养。
(注:该产品经过优化以支持大鼠NSC的生长,不建议与人或小鼠NSC一起使用)。
包裝
外觀
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
实验方案
用于细胞培养的层粘连蛋白包被表面需要特定的条件才能获得理想的结果。包含了用于包被盖玻片以进行神经球状体和常规细胞培养的实验方案。
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.