liquid
用途
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
特點
dNTPs included
hotstart
儲存條件
protect from light
技術
qPCR: suitable
顏色
colorless
輸入
purified DNA
相容性
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 HT Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
檢測方法
SYBR® Green
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高特异性扩增对于使用SYBR Green I染料技术成功进行qPCR至关重要,因为该染料可结合扩增过程中产生的任何dsDNA并进行检测。Taq DNA热启动聚合酶在PCR变性步骤开始之前,处于抗体介导的失活状态。
應用
- 两步 法RT-qPCR 分析从小鼠脑样品来源 RNA 逆转录的 cDNA 的扩增和定量
- 分析 ChIP 技术纯化的 DNA
- 基因表达分析
- 通过定量实时聚合酶链反应 (PCR) 扩增从成年 TL 野生型鱼心脏分离的 RNA
- 基因表达
- DNA定量
- 染色质免疫沉淀(CHiP)
特點和優勢
- 只需33分钟即可获得分析结果
- 高效、灵敏的实时PCR结果
- 几乎不需要多少优化,甚至无需优化
成分
包装:
250次反应* = 2 X 1.25 mL试管
1250次反应* = 10 X 1.25 mL试管
5000次反应* = 1 X 50 mL试管
*设一次反应需20uL
其他說明
KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix在-20°C的恒温冷冻柜中避光保存,可稳定存放1年。为方便使用,也可在+2至+8°C下储存长达6周。解冻后,充分混匀后再使用。不建议反复冻融产品。不过,冻融20次或+20°C存放2个月后,产品没有出现任何性能损失。
法律資訊
推薦
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
传统的PCR完成后,会通过琼脂糖凝胶——最近更常使用的是毛细管电泳系统——来分辨并分析数据。
After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
PCR测定指南可指导您全程了解引物验证和其他测定优化因素,确保实现理想的DNA / RNA定量高灵敏度和特异性。
实验方案
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
使用SYBR Green试剂的定量PCR实验方案。该方法支持绝大多数qPCR仪器。
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.
用于测定优化的梯度PCR通过在一系列退火温度下测试含有固定引物浓度的相同反应物来确定引物的最佳退火温度(Ta)。
相关内容
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR