推荐产品
用途
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
品質等級
特點
dNTPs included: no
hotstart
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
技術
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
檢測方法
probe-based
一般說明
SYBR® Green I是一种DNA双链特异性染料。在DNA合成的每个阶段,包含在反应液中的SYBR® Green I染料可与扩增的PCR产物相结合。扩增子可通过荧光检出。
热启动实验方案经证可大幅提升特异性、灵敏度及PCR得率。在FastStart™ Taq DNA聚合酶的某些氨基酸残基上的热不稳定性封闭基团使得修改后的酶在室温(+15至+25°C)没有活性。因此,在引物可以非特异性结合的阶段并没有发生延伸。FastStart™ Taq DNA聚合酶可在高温(如在+95°C的预孵育步骤)下通过将封闭基团去除而被激活。
應用
将预混液与Transcriptor First Strand cDNA合成试剂盒(Roche)结合以在两步法qRT-PCR中实现极佳的结果。
FastStart™ Universal SYBR® Green预混液(Rox)已用于qRT-PCR和RT-PCR。
特點和優勢
- 改善PCR灵敏和特异性。
- 避免对qPCR结果的过度预计。
- 对一系列的DNA或cDNA靶标进行扩增和检测。
- 在qPCR制备中节省时间和工作。
- 防止来自残留污染的假阳性结果。
成分
品質
其他說明
法律資訊
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
相关内容
聚合酶链式反应(PCR)是一种扩增核酸分子的技术,广泛应用于逆转录PCR、热启动PCR、终点PCR等实验中。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.