儲存溫度
−20°C
一般說明
概述
与任何热循环仪兼容,KiCqStart 引物是现成的、预先设计的引物对,可用于通过 SYBR Green I RT-qPCR(逆转录定量实时 PCR)定量基因表达。为了符合 MIQE,该产品经复杂的生物信息学工具开发,并在计算机上进行了验证,以避免脱靶扩增1对于来自普通模型生物的所有基因,KiCqStart 引物最多可提供的三组正向和反向引物对。
1在设计过程中尽可能避免使用 SNP 位点。请咨询 dbSNP,以确定您的基因是否具有不可避免的 SNP。
要了解有关 KiCqStart 引物的更多信息,请访问我们的常见问题部分
产品规格
设计特点
寡核苷酸特征
出厂时提供了序列。
295% 的引物对符合这些规格
等级
每个基因最多具有三个备选引物对,其识别如下:
与任何热循环仪兼容,KiCqStart 引物是现成的、预先设计的引物对,可用于通过 SYBR Green I RT-qPCR(逆转录定量实时 PCR)定量基因表达。为了符合 MIQE,该产品经复杂的生物信息学工具开发,并在计算机上进行了验证,以避免脱靶扩增1对于来自普通模型生物的所有基因,KiCqStart 引物最多可提供的三组正向和反向引物对。
1在设计过程中尽可能避免使用 SNP 位点。请咨询 dbSNP,以确定您的基因是否具有不可避免的 SNP。
要了解有关 KiCqStart 引物的更多信息,请访问我们的常见问题部分
产品规格
设计特点
- GC含量(%)20 - 80%2
- 熔解温度:55.0 ± 5 ºC
- 二级结构
- 过多的 3′ 个夹紧:最低
- 同源性:
寡核苷酸特征
- 小分子:DNA(所有序列均已通过质谱 QC 验证);没有修饰
- 内容物:1 个正向引物和 1 个反向引物
- 长度:18 - 24 bases
- 纯化方法:RP滤芯
- 形式:最低产量为 3 OD,干粉;每管 1 种寡核苷酸
出厂时提供了序列。
295% 的引物对符合这些规格
等级
每个基因最多具有三个备选引物对,其识别如下:
- 1:一个引物的中间与一个外显子剪接位点重叠
- 2:一个引物的 5′ 或 3′ 端与外显子剪接位点重叠
- 3:扩增子,但两个引物均不与外显子剪接位点重叠
- 4:由于多种原因,引物重叠是不可能的,例如,该基因只有一个外显子(具有该等级的引物对可能导致基因组 DNA 的共扩增)。
應用
产品用途:基因表达分析
特點和優勢
KiCqStart引物灵敏度高,具有特异性,省去了开发有效SYBR Green IRT-qPCR测定方法所需的繁琐步骤,可为您节省宝贵的时间和成本。
优势包括:
优势包括:
- 已完成标靶分析
- 已指定设计特点
- 已指定寡核苷酸特点
- 订购方便
物理性質
属性包括:
- 可用物种:人、小鼠、大鼠、斑马鱼、牛、马、拟南芥、鸡、狗、兔、猪、猫、水稻、大豆、恒河猴、果蝇、秀丽隐杆线虫、玉米、非洲爪蟾、豚鼠和中国 仓鼠。
- 成分:每管两种引物,一种寡核苷酸
- 运输条件:干燥,室温
- 储存条件:干或湿,单次使用的等份
其他說明
法律資訊
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
推薦
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Molecular nutrition & food research, 60(7), 1615-1624 (2016-03-05)
Vitamin B6 plays crucial roles on brain development and its maternal deficiency impacts the gamma-aminobutyric acid (GABA)ergic, serotonergic, glutamatergic, and dopaminergic systems in offspring. However, the molecular mechanisms underlying these neurological changes are not well understood. Thus, we aimed at
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(5), 1352-1362 (2018-09-28)
We aimed to find a biomarker for patients with adverse reaction to metal debris (ARMD) due to a metal-on-metal (MoM) hip implant. First, we compared molecular markers of hypoxia-inducible factor (HIF) pathway activation (BNIP3, GLUT1, HO1, VEGF, and HIF1A) and
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 83(13-14), 495-508 (2020-06-23)
Sm. (Rosaceae) is a plant traditionally used in Brazil and some other countries to treat diarrhea, stomach diseases, and as an analgesic, antimicrobial, antihypertensive, and as well as other pharmacological properties. The aim of this study was to examine cytotoxic
Nature communications, 12(1), 971-971 (2021-02-14)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is an incurable malignant childhood brain tumor, with no active systemic therapies and a 5-year survival of less than 1%. Polyamines are small organic polycations that are essential for DNA replication, translation and cell proliferation.
Frontiers in pharmacology, 8, 868-868 (2017-12-13)
Pelargonidin chloride (PC) is one of the major anthocyanin found in berries, radish and other natural foods. Many natural chemopreventive compounds have been shown to be potent inducers of phase II detoxification genes and its up-regulation is important for oxidative
商品
查看有关 KiCqStart® 引物的一些最常见问题——这些引物是预设计引物对,用于通过 SYBR® Green I RT-qPCR(逆转录定量实时 PCR)定量基因表达。
Primer pairs detect prevalent eukaryotic genes, but may co-amplify other transcripts, emphasizing the importance of comprehensive primer design.