Merck
H2517
Sigma-Aldrich
Hyodeoxycholic acid methyl ester
≥98%
别名:
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H42O4
CAS号:
分子量:
406.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98%
SMILES字符串
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
InChI key
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)