描述
anionic
品質等級
形狀
powder
分子量
392.57 g/mol
技術
protein quantification: suitable
CMC
(3)
3
mp
165-167 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544) , NR1H4(9971)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
相关内容
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.