主要文件
3301
Sigma-Aldrich
17β-雌二醇
≥97% (HPLC), solid, estrogenic hormone, Calbiochem
别名:
17β-雌二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24O2
CAS号:
分子量:
272.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
17β-雌二醇, Most potent mammalian estrogenic hormone.
质量水平
描述
RTECS - KG2975000
Merck USA index - 14, 3703
方案
≥97% (by assay)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to off-white
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3