Merck
G4254
Sigma-Aldrich
Glycine p-nitroanilide
protease substrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9N3O3
CAS号:
分子量:
195.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
方案
≥97% (TLC)
表单
powder
溶解性
acetone: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NCC(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c9-5-8(12)10-6-1-3-7(4-2-6)11(13)14/h1-4H,5,9H2,(H,10,12)
InChI key
VZZMNSJSZXVCCW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)