Merck
A9325
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸 4-硝基苯胺 盐酸盐
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
别名:
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N3O3 · HCl
CAS号:
分子量:
245.66
Beilstein:
6303731
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
product name
L-丙氨酸 4-硝基苯胺 盐酸盐, protease substrate
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
InChI 密鑰
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
L-丙氨酸4-硝基苯胺盐酸盐已用于确定肠段和小肠(空肠和回肠)中氨肽酶的活性。
生化/生理作用
L-丙氨酸-4-硝基苯胺用作底物以确定丙氨酸氨基肽酶(AAP)的活性。由于其具有相对特异性、更高的水解速率和更好的溶解度,因此主要被选作底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Methods for Measuring Urinary Enzyme Activities
Urinary Enzymes, 99-145 (1992)
Effect of insoluble fiber supplementation applied at different ages on digestive organ weight and digestive enzymes of layer-strain poultry
Yokhana J S, et al.
Poultry Science, 95(3), 550-559 (2015)