Merck
E6511
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 四钠盐 二水合物
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
别名:
EDTA 四钠盐, 乙二胺四乙酸四钠盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
416.20
Beilstein:
3861753
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
產品線
BioReagent
化驗
98.5-102.0%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
溶解度
H2O: 160 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI 密鑰
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二胺四乙酸(EDTA)是金属离子螯合剂。是一种取代二胺,具有抗菌活性。脱色过程中,EDTA消除铁离子、铜离子和锰离子产生的不良影响。可阻止细胞分裂,叶绿素合成和藻类生物量产生。EDTA 是金属蛋白酶的抑制剂。具有抗凝剂的特性。
應用
乙二胺四乙酸四钠盐二水合物用作:
  • 螯合剂,从月经血中分离人子宫内膜干细胞/基质细胞(hEnSCs)
  • 螯合剂,分离动物细胞和睾丸细胞
  • 螯合剂,培养神经干细胞
生化/生理作用
乙二胺四乙酸(EDTA)用于消除痕量重金属对酶的抑制作用,并抑制需要二价阳离子作为辅因子的酶。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Modulation of matrix metalloproteinase activity by EDTA prevents posterior capsular opacification
Hazra S, et al.
Molecular Vision, 18(6), 1701-1701 (2012)
Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction (2013)
What is the best protocol to cryopreserve immature mouse testicular cell suspensions?
Onofre J, et al.
Reproductive Biomedicine Online, 37(1), 6-17 (2018)
Human Endometrial Stem Cell Isolation from Endometrium and Menstrual Blood
Tavakol S, et al.
Bio-protocol, 8(2) (2018)
José González-Martínez et al.
JCI insight, 6(16) (2021-07-09)
Congenital microcephaly (MCPH) is a neurodevelopmental disease associated with mutations in genes encoding proteins involved in centrosomal and chromosomal dynamics during mitosis. Detailed MCPH pathogenesis at the cellular level is still elusive, given the diversity of MCPH genes and lack