等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for SM 4500 - NH3
化驗
99.0-101.0%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: chelator
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH值
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 100 g/L at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
應用
microbiology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 用于制备C2C12小鼠骨骼肌成肌细全细胞裂解液的放射免疫沉淀测定缓冲液(RIPA缓冲液)
- 用于纯化人蛋白酶体调节颗粒(RP)的裂解缓冲液和IgG树脂洗涤和平衡缓冲液
- 用于从胎儿心脏中分离人心肌祖细胞(CMPC)的M缓冲液
特點和優勢
同類產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.