Merck
E6758
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
EDTA, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, 亚乙基二次氮基四乙酸, 依地酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
39030907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98.5%
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: chelator
技術
cell culture | mammalian: suitable
pH值
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
3  M NaOH: 100 mg/mL
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
C: 40.7-41.5%
N: 9.3-9.8%
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙二胺四乙酸已被用于:
  • 作为肽稀释缓冲液的组分,用于细胞内BH3(Bcl-2同源(BH)结构域)分析和验证
  • 作为肝星状细胞(HSC)培养的培养基成分
  • 作为眼组织蛋白质提取的匀浆缓冲液的组分
  • 用于阻止裂解缓冲液中的核酸酶反应
生化/生理作用
乙二胺四乙酸(EDTA)是一种抗凝血剂,主要用于预防血液样本凝结。EDTA可引发血小板聚集,导致假性血小板减少症。EDTA和四环素可一起用作根面处理剂并用于缓解牙龈感染。EDTA-四环素治疗可降低动脉粥样硬化中的冠状动脉钙水平。EDTA二钠钙给药可有效减缓慢性肾病的进展。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Analysis of Direct Interaction between Viral DNA-binding Proteins by Protein Pull-down Co-immunoprecipitation Assay
Lechuga A, et al.
Bio-protocol, 8(1), 1571-1571 (2018)
Intracellular BH3 Profiling Reveals Shifts in Antiapoptotic Dependency in Human B Cell Maturation and Mitogen-Stimulated Proliferation
Dai J and Luftig MA
Journal of Immunology, ji1701473-ji1701473 (2018)
Protein Expressions of the Small GTPase Rho Proteins in Pterygial Tissue and Leukocytes of Patients with Pterygium
Saracaloglu A, et al.
Proceedings, 2(25), 1571-1571 (2018)
The blockade of lipophagy pathway is necessary for docosahexaenoic acid to regulate lipid droplet turnover in hepatic stellate cells
Qiu S, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 109, 1841-1850 (2019)
Does calcium disodium EDTA slow CKD progression?
Weaver VM, et al.
American Journal of Kidney Diseases, 60(4), 503-506 (2012)
实验方案
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer