生物源
donkey (polyclonal)
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗體產品種類
primary antibodies
產品線
Duolink®
物種活性
goat
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
本品可用于Duolink®原位荧光实验方案和Duolink®原位明场实验方案,具体取决于所用的检测试剂。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
为完成完整的Duolink® PLA 原位实验,您将需要能识别两个目标表位的一抗(经验证的PLA、IHC、ICC或IF)。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。还提供了用于明场检测的HRP。
特异性
PLA探针抗山羊能够与全分子山羊IgG和其他山羊免疫球蛋白的轻链反应。PLA探针抗山羊可能与绵羊抗体发生交叉反应,但与鸡、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、兔和大鼠的血清蛋白几乎无交叉反应。使用本品时,必须同时使用来自不同物种的MINUS探针。有关详细信息,请参阅产品选择指南。
应用说明
两种一抗需要来自于不同物种。通过标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测来检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织(新鲜或冷冻)。无最少细胞数量限制。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
PLA抗山羊探针可与全分子山羊IgG和其它山羊免疫球蛋白的轻链反应。抗山羊PLA探针可与绵羊抗体交叉反应,但与鸡、豚鼠、叙利亚仓鼠(Syrian hamster)、马、人、小鼠、兔和大鼠血清蛋白具有极小的交叉反应性。本产品须配合不同物种的MINUS探针使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
- 不需要过表达或基因操纵
- 特异性高(假阳性较少)
- 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
- 可进行相对量化
- 无需特殊设备
- 比FRET更快、更简单
- 准确性高于co-IP
- 结果可直接发表
成分
- 5x PLA探针抗山羊PLUS - 与寡核苷酸PLUS偶联的驴抗山羊二抗
- 1x 封闭液 - 用于封闭样品的试剂
- 1x抗体稀释液 - 用于稀释PLA探针和一抗
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
实验方案
使用明场显微镜和Duolink® PLA试剂用于检测和定量组织和细胞样品中的个体蛋白质、蛋白质修饰和蛋白质相互作用。
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。