Merck
DUO92004
Sigma-Aldrich
Duolink® 原位PLA® 探针抗小鼠MINUS
Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.32
生物源
donkey (polyclonal)
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗體產品種類
primary antibodies
產品線
Duolink®
物種活性
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Duolink® 原位PLA® 探针抗小鼠MINUS含有亲和纯化的驴抗小鼠IgG(H+L),其与全分子小鼠IgG以及其他小鼠免疫球蛋白的轻链反应。
應用
Duolink®邻位连接技术(PLA®让我们可以在单分子水平上对固定细胞和组织样品中的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。
根据所使用的检测试剂的不同,本产品可同时适用于 Duolink® 原位荧光实验方案Duolink® 原位明场实验方案
执行完整的Duolink® PLA 原位实验您需要两种一抗 (PLA、IHC、ICC或IF验证) ,其可分别识别两个靶表位。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。提供辣根过氧化物酶(HRP)用于明场检测。
特异性
抗小鼠PLA探针可与全分子小鼠IgG和其他小鼠免疫球蛋白的轻链反应。PLA探针抗小鼠可与大鼠抗体交叉反应,但与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、兔和绵羊血清蛋白的交叉反应性很小。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子检测能力
  • 相对量化可能性
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 所得结果可立即发表
成分
该产品包含以下组分:
  • 5xPLA探针抗小鼠MINUS - 寡核苷酸MINUS偶联的驴抗小鼠二抗
  • 1x封闭液 - 用于阻断样品的试剂
  • 1x抗体稀释液 - 用于稀释PLA探针和一抗
有关更多信息,参见产品数据表。
準備報告
储存及稳定性:将PLA探针抗小鼠MINUS保存在2-8°C。请勿储存稀释的PLA探针抗小鼠MINUS溶液。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
访问文档库
Novel function of ceramide for regulation of mitochondrial ATP release in astrocytes.
Kong J N, et al.
Journal of Lipid Research, M081877-M081877 (2018)
Interaction of the Mouse Polyomavirus Capsid Proteins with Importins Is Required for Efficient Import of Viral DNA into the Cell Nucleus.
Soldatova I, et al.
Viruses, 10(4), 165-165 (2018)
Proximal Ligation Assay (PLA) on Lung Tissue and Cultured Macrophages to Demonstrate Protein-protein Interaction.
Mendez R and Santanu B
Bio-protocol, 7(21) (2017)
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
商品
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
蛋白质是维持细胞结构和功能所必需的复杂生物分子。大多数蛋白质通常与各种分子(包括其他蛋白质)互作而发挥功能。
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
了解邻位连接技术的工作原理以及蛋白质互作对照试剂盒如何确定EGF诱导的EGFR-HER2二聚化的原位检测。
查看所有结果
实验方案
使用明场显微镜和Duolink® PLA试剂用于检测和定量组织和细胞样品中的个体蛋白质、蛋白质修饰和蛋白质相互作用。
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。