Merck
DUO92101
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Red小鼠/兔启动装试剂盒
别名:
in situ Proximity Ligation Assay, Protein Protein Interaction Assay
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
產品線
Duolink®
品質等級
技術
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
應用
Duolink®近位连接检测(PLA®)可在固定细胞和组织样本中实现在单分子水平对蛋白互作、翻译后修饰及蛋白表达水平的内源性检测。
根据该Duolink®原位荧光实验方法来使用该产品。还提供了一组简短介绍
可访问我们的Duolink®PLA资源中心获取关于如何进行Duolink®实验、应用、疑难排查等信息。
如需进行完整的Duolink®PLA原位实验,您需要两种可识别两个靶标表位的一抗(PLA, IHC, ICC或IF验证的)。该启动装试剂盒可提供用于30次Duolin®PLA反应的全部其他必需试剂,包括一组PLA探针(抗-兔PLUS及抗-小鼠MINUS)、红色荧光检测试剂、洗涤缓冲液及封片介质。注意一抗必须与Duolink®PLA探针具有相同的物种。分析可通过标准的免疫荧光检测设备进行。
特异性
Duolink®In Situ Red Starter Kit Mouse/Rabbit需要一支来自小鼠和一支来自兔的一抗。红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤镜。
应用文档
来自不同物种的两种一抗是必需的。在标准的免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中对您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆)进行测试,以确定最佳的固定、封闭和效价条件。Duolink® PLA原位试剂适用于固定的细胞、细胞离心涂片细胞、生长在玻片上的细胞、福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)或组织(新鲜或冷冻)。不需要最低的细胞数量。
让我们来替您工作,了解更多关于我们的定制服务项目来加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品清单
特异性
Duolink®In Situ Red Starter Kit小鼠/山羊需要一支来自小鼠和一支来自山羊的一抗。红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤镜。
应用文档
来自不同物种的两种一抗是必需的。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
Duolink® in situ red起始装试剂盒已用于邻位连接检测。
特點和優勢
  • 无需过表达或基因操作
  • 高特异性(更少的假阳性)
  • 因滚环复制而带来的单分子灵敏度
  • 可相对定量
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快更简单
  • 比co-IP更高的准确度
  • 可直接用于文章的结果
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)化学品安全说明书
  • DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)化学品安全说明书
  • DUO92008Duolink® In Situ Detection Reagents Red化学品安全说明书
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, Fluorescence化学品安全说明书
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPI化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Targeting CPT1A-mediated fatty acid oxidation sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy.
Tan Z, et al.
Theranostics, 8(9), 2329-2329 (2018)
JNK associated leucine zipper protein functions as a docking platform for Polo like kinase 1 and regulation of the associating transcription factor Forkhead box protein K1.
Ramkumar P, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
New protein?protein interactions of mitochondrial connexin 43 in mouse heart.
Denuc A, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 20(5), 794-803 (2016)
Ivan Duran et al.
Human molecular genetics, 24(7), 1918-1928 (2014-12-17)
Osteogenesis imperfecta (OI) is a genetic disorder that results in low bone mineral density and brittle bones. Most cases result from dominant mutations in the type I procollagen genes, but mutations in a growing number of genes have been identified
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
商品
Duolink®邻位连接技术用于研究神经元相互作用,促进神经科学研究。
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
本实验方案描述了如何对细胞和组织样品中的蛋白质进行免疫荧光检测。
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
查看所有结果
实验方案
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
本页详细介绍了Duolink®原位精简实验方案
相关内容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
蛋白质与核酸相互作用试剂,以及用于研究蛋白质-RNA、蛋白质-DNA、蛋白质-蛋白质相互作用和相关应用的资源。