Merck
DUO92005
Sigma-Aldrich
Duolink® 原位PLA® 抗兔MINUS探针
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.32
生物来源
donkey (polyclonal)
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗体产品类型
primary antibodies
产品线
Duolink®
种属反应性
rabbit
技术
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
适用性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
应用
Duolink®邻位连接技术(PLA® 允许在固定细胞和组织样品中,在单分子水平上对蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。
根据所使用的检测试剂的不同,本产品可同时适用于 Duolink® 原位荧光实验方案Duolink® 原位明场实验方案
访问我们的 Duolink® PLA资源中心 ,以获得有关如何运行Duolink® 实验、应用程序、故障排除等更多信息。
执行完整的Duolink® PLA 原位 实验你需要两种一抗 (PLA、IHC、ICC或IF验证) ,其可分别识别两个靶表位。其他必需的试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液、以及封固剂。请注意,一抗必须来自与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光测定设备进行分析。HRP也可用于明场检测。
特异性
PLA抗兔探针可与全分子兔IgG和其他兔免疫球蛋白的轻链进行反应。PLA抗兔探针与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。请在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位 试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们 定制服务计划 的相关信息,以加速您的Duolink® 项目
查看完整的Duolink® 产品列表
特异性
抗兔PLA探针与全分子兔IgG和其它兔免疫球蛋白的轻链反应。PLA抗兔探针与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
  • 无过表达或基因操作的要求
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 滚环扩增可获得单分子灵敏度
  • 可进行相对定量
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快更简单
  • 与co-IP相比具有更高的准确性
  • 结果可直接用于出版
组分
该产品包括以下内容物:
  • 5x PLA探针抗兔MINUS - 与寡核苷酸MINUS缀合的驴抗兔二抗
  • 1x 封闭溶液 - 用于封闭样品的试剂
  • 1x抗体稀释剂 - 用于稀释PLA探针和一抗
有关更多信息,请参见数据表。
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Jean Philippe Arnault et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(1), 263-272 (2011-11-19)
The emergence of skin tumors in patients treated with sorafenib or with more recent BRAF inhibitors is an intriguing and potentially serious event. We carried out a clinical, pathologic, and molecular study of skin lesions occurring in patients receiving sorafenib.
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
商品
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
实验方案
使用明场显微镜和Duolink® PLA试剂用于检测和定量组织和细胞样品中的个体蛋白质、蛋白质修饰和蛋白质相互作用。
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。