Merck
DUO92020
Sigma-Aldrich
Duolink® 原位PLA® 探针抗人PLUS
Affinity purified Donkey anti-Human IgG (H+L)
别名:
in situ Proximity Ligation Assay, Protein Protein Interaction Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105331
NACRES:
NA.41
生物来源
donkey (Polyclonal)
抗体形式
affinity purified immunoglobulin (Secondary antibody)
产品线
Duolink®
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
适用性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
应用
Duolink®邻近连接分析(PLA®允许在固定细胞和组织样品中内源检测蛋白质相互作用、翻译后修饰和单分子水平的蛋白质表达水平。
本品可用于Duolink®原位荧光实验方案Duolink®原位明场实验方案,具体取决于所用的检测试剂。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关Duolink®实验方案、应用、故障排除等的信息。
要进行完整的Duolink® PLA®原位实验 ,您需要两种一抗(PLA、IHC、ICC或IF验证)识别两个靶表位。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。提供辣根过氧化物酶(HRP)用于明场检测。
特异性
PLA抗人探针可与全分子人IgG和其他人免疫球蛋白的轻链反应。PLA抗人探针Plus与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、小鼠、兔、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。本产品须配合不同物种的MINUS探针使用。想了解更多信息,请参阅我们的产品选择指南 。
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
PLA探针抗人可与全分子人IgG和其它人免疫球蛋白的轻链反应。PLA抗人探针Plus与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、小鼠、兔、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。本产品须配合不同物种的MINUS探针使用。请参见我们的产品选择指南以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
  • 可进行相对量化
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 结果可直接发表
组分
本品包括以下组分:
  • 5x PLA探针抗人PLUS - 与寡核苷酸PLUS偶联的驴抗人二抗
  • 1x 封闭液 - 用于封闭样品的试剂
  • 1x抗体稀释液 - 用于稀释PLA探针和一抗
有关更多信息,参见数据表。
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
实验方案
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。