Merck
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO 钠盐
≥99% (titration)
别名:
3-(N,N-双[2-羟乙基]氨基)-2-羟基丙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H16NO6SNa
分子量:
265.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline powder
有效pH范围
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
溶解性
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)