应用
- 用于需要降低非特异性扩增的PCR扩增
- 用于多重PCR
- 用于降低引物二聚体
- PCR扩增从植物标本中分离的DNA。
- PCR反应混合物,进行随机扩增的多态性DNA聚合酶链式反应(RAPD PCR)。
- 使用特定癌细胞系扩增和检测EGFR外显子19中的点突变。
- 实时荧光定量PCR
- 用于复杂基因组或cDNA模板的PCR扩增
- 用于极低拷贝数靶标的PCR扩增
- 用于多个热循环(>35次)的PCR扩增,且多个引物对在同一反应管中
特点和优势
- 降低非特异性扩增
- 提高PCR特异性及产量
- 减少与手动或蜡热启动方法相关的设置时间担忧
- 低于1分钟的激活时间
包装
其他说明
单位定义
法律信息
抗体授权用于在美国专利5,338,671和5,587,287及其在其他国家相应专利保护下的体外研究用途。
相关产品
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
了解聚合酶链反应(PCR)的历史,从促进它的发现的基本原理到获得诺贝尔化学奖,以及实时PCR(qPCR)和数字PCR等最近的发展。
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
实验方案
使用抗体介导热启动聚合酶的实验方案。一种具有短活化阶段的方法(<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
相关内容
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.