Merck
T9424
Sigma-Aldrich
TRI试剂®
For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets
别名:
TRI试剂® RNA 分离试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.52
品質等級
用途
 mL sufficient for 107 cells
 mL sufficient for 100 mg tissue (or)
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TRI reagent®是一种快速方便的即用型试剂,可实现有效的总RNA提取或同时分离RNA、DNA和蛋白质。TRI reagent®是溶于单相溶液的硫氰酸胍和苯酚混合物。
组织样品在TRI reagent®中均质或裂解,即可溶解RNA、DNA和蛋白质。加入氯仿或1-溴-3-氯丙烷,然后离心,混合物将分离为三层:含RNA的水相、含DNA的中间相和含蛋白质的有机相。随后即可通过分离不同相层,得到相应组分。
應用
TRI Reagent已用于:
  • 从各种组织样品和细胞中分离总RNA
  • 裂解单核细胞
  • 从感染SARS-CoV的Vero细胞中分离细胞质RNA
  • 从感染甲型流感(H5N1)病毒的MDM(单核细胞衍生的巨噬细胞)中分离总RNA
  • 制备SARS-CoV培养物的病毒裂解液,以便为SARS-CoV疫苗开发创建编码S糖蛋白的克隆
使用TRI reagent®分离的RNA、DNA和蛋白质可继续用于各种下游应用,如克隆、PCR、RT-PCR、Northern印迹、mRNA分离、体外翻译、RNase保护测定、限制酶消化、Southern印迹、SDS-PAGE和蛋白质印迹。
TRI试剂是对由Chomczynski开发的一步法总RNA分离试剂进行改良的一种版本。基于该试剂的RNA分离方法已被广泛用于和验证用于RNA应用。它是对来自人、动物、植物、酵母、细菌和病毒来源样本进行总RNA或RNA、DNA和蛋白同时分离的一种理想的快速、经济和高效的方法。
特點和優勢
易于使用:通过一种试剂可同时分离RNA、DNA和蛋白质,不会残留任何污染物。
多用途:TRI Reagent®同时适于大量或少量组织或细胞,同时支持多种类型的样品,包括人、植物、酵母、细菌和病毒来源样品。
高效:相对于传统硫氰酸胍/氯化铯方法,TRI reagent®产量更高。从新鲜组织或细胞开始的完整RNA提取流程可在一小时内完成。
  • 可轻松扩展的RNA分离
  • 可适用于多种来源:人、植物、酵母、细菌或病毒
  • 相对于传统的硫氰酸胍/氯化铯具有更高的产量
法律資訊
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Defining the importance of phosphatidylserine synthase 2 in mice.
Bergo MO
The Journal of Biological Chemistry, 277 (2002)
Adenylyl cyclase-5 activity in the nucleus accumbens regulates anxiety-related behavior.
Kim KS
Journal of Neurochemistry, 107(1), 105-115 (2008)
Lack of SIRT1 (Mammalian Sirtuin 1) activity leads to liver steatosis in the SIRT1+/- mice: a role of lipid mobilization and inflammation.
Xu F
Endocrinology (2010)
E M Menkhorst et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017-08-20)
During the establishment of pregnancy, extravillous trophoblast (EVT) must invade into the uterine decidua to facilitate decidual artery remodelling to create the placental blood supply. The local decidual environment is thought to regulate trophoblast invasion, however these interactions are poorly
Soo Hee Kim et al.
Oncotarget, 8(19), 31305-31317 (2017-04-17)
Recently, various long non-coding RNAs (lncRNAs) have been reported to have significant therapeutic or prognostic value. However, the expression of lncRNAs has not been investigated in T and NK cell lymphoma. Thus, we evaluated the biological and prognostic role of
商品
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
实验方案
TRI试剂是一种单步RNA分离试剂,可同时分离DNA、RNA和蛋白质。本实验方案概述了样品制备方法,以及各种样品提取方法和故障排除方案。
使用RIP试剂盒进行哺乳动物细胞Ago抗体-RNA免疫沉淀的实验方案和流程
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
查看所有结果
相关内容
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
从除垢剂溶解到机械破碎,细胞裂解和蛋白质提取方法涵盖了各种技术,可支持各类研究需求。