生物来源
synthetic (organic)
方案
≥99%
表单
crystalline powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
149-151 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2