product name
β-雌二醇, ≥98%
生物源
synthetic (organic)
無菌
non-sterile
化驗
≥98%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , GPER(2852) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982) , Esr2(13983) , Esrra(26379)
rat ... Afp(24177) , Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149) , Shbg(24775)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 牛卵丘卵母细胞复合体(COC)的体外成熟
- 作为可用作对照培养基的体外成熟培养基(IVM)中的一种补充剂
- 雌激素诱导试验
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges