主要文件
D0530
Sigma-Aldrich
无渗漏高保留率纤维素透析管
avg. flat width 32 mm (1.3 in.), MWCO 12400, 99.99% retention
别名:
Dialysis tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123100
NACRES:
NB.51
平均直径
20 mm , when full
平均平面宽度
32 mm (1.3 in.)
容量
~100 mL/ft
孔径
12400 MWCO, 99.99% retention
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在10小时内保留溶液中高于99%的细胞色素c(M.W.12,400)。
包装
卷装,干品
质量
可能含有超过痕量水平的甘油和硫化合物;附带清洗说明。
制备说明
以流水冲洗管子3-4小时,可以除去作为保湿剂的甘油。通过用 0.3%(w/v)硫化钠溶液在80℃下处理管1分钟,可以除去硫化合物。用热水(60℃)清洗2分钟,然后用0.2%(v/v)硫酸溶液酸化,然后用热水冲洗,可除去酸。该管子将保留大部分分子量为12,000或更高的蛋白质。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Dialysis Tubing
透析管