方案
≥98% (TLC)
质量水平
表单
powder
药品控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技术
toxicology assay: suitable
溶解性
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
基因信息
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)