Merck
CS0004
Sigma-Aldrich
金黄色葡萄球菌的核酸酶微球菌
With reaction buffer and BSA solution
别名:
微球菌核酸酶 来源于金黄色葡萄球菌, MNase, 微球菌核酸内切酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
生物来源
Staphylococcus aureus
表单
liquid
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
微球菌核酸酶(MNase)是金黄色葡萄球菌的细胞外核酸酶。该酶是一种内切核酸外切酶。这种内切核酸外切酶优先消化单链核酸。因此,核酸酶微球菌活性导致产生具有末端3′-磷酸的单核苷酸和寡核苷酸。核酸酶微球菌对双链DNA和RNA也具有活性,所有序列最终都将被切割。
微球菌核酸酶可用于消化染色质以识别核小体的位置。
应用
  • 染色质免疫沉淀(ChIP)分析
  • 核小体制备
  • 蛋白质制备中存在的核酸的去除
  • 在非机械细胞裂解制备过程中降低细胞裂解物的粘度
  • RNA测序和转录组分析
生化/生理作用
可水解DNA的5′-磷酸二酯键。
其他说明
注意:1μmole单位 = 约85 A260 单位,其中A260单位相当于在pH 8.8,37℃条件下,在3.55 mL反应体积中,30分钟内ΔA260为1.0。光路= 1cm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lingli Long et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(12) (2022-01-01)
Ovarian cancer (OvCa)-tumor-associated macrophages (TAMs) spheroids are abundantly present within ascites of high malignant patients. This study investigated the mutual interaction of OvCa cells and TAMs in the spheroids. Three-dimensional coculture system and transwell coculture system were created to mimic