主要文件
BR781332
BRAND® PCR管,每条8个管
attached single caps, standard profile, capacity 0.2 mL
别名:
PCR, PCR试管, 试管, 试管联排
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
cap (Attached single caps)
clear
polypropylene tube
描述
DNase-/RNase- DNA-free
无菌性
non-sterile
特点
neck thread push fit
attached single caps
包装
pack of 120
制造商/商品名称
BRAND 781332
技术
PCR: suitable
容量
0.2 mL
工作体积
0.2 mL
适用性
suitable for (for RealTime-PCR)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
PCR 8和12管条带为您的PCR或qPCR提供灵活的解决方案。圆顶帽通过热循环器的盖子提供额外的密封压力。qPCR需要扁平帽。附加盖条可以单手开关。独立的瓶盖和薄膜条适用于自动化,不会妨碍机器人操作。无论您选择哪一种瓶盖,所有变体都能可靠地密封容器,有效地保护您的样品免受蒸发和污染。超薄壁允许在加热和冷却过程中均匀地传递热量,从而缩短循环时间。
应用
PCR、qPCR(仅适用于扁平帽)
特点和优势
  • 广泛的帽型和薄膜条带增加了灵活性
  • 密封帽条减少了蒸发损失
  • 通过薄容器壁快速传热
  • 明确标识的编号孔
  • 不含:DNA、RNA、DNA酶、RNA酶、热原、PCR抑制剂
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)