品質等級
用途
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells)
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
线粒体是一种双层膜结构,是真核细胞中大部分能量产生的位点。线粒体分离试剂盒包含两种缓冲液:一种用于提取功能研究的蛋白质,另一种用于蛋白质组学研究的分析。此外,该试剂盒还包括保存完整线粒体的存储缓冲液。
應用
线粒体分离试剂盒用于分离下列来源中的线粒体:
- Ewing′肉瘤肿瘤家族(ESFT)细胞
- 肺结核患者血液样本
- 人神经母细胞瘤细胞和神经胶质瘤细胞
- 肌小管
- HepG2细胞
特點和優勢
- 该试剂盒允许快速和简单地从细胞中提取浓缩的线粒体部分。
- 分离的线粒体大多具有完整的内外膜。
- 可用于提取线粒体蛋白进行蛋白质组分析
其他說明
- 本产品仅供研发使用,不用于药物、家庭或其他用途。
- 请查阅材料安全数据表,了解有关危险和安全处理方法的信息。
- 使用超纯水制备试剂。
- 请参阅产品信息表以了解有关试剂盒成分、所需试剂、存储和稳定性以及隔离方案的更多信息。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Journal of translational medicine, 18(1), 114-114 (2020-03-07)
We have reported that polydatin (PD) alleviates mitochondrial dysfunction in rat models of sepsis-induced acute kidney injury (SI-AKI), but the mechanism is not well understood. Here, we investigated the role of Parkin-mediated mitophagy in the protective effects of PD in
Biomolecules, 10(4) (2020-04-29)
Down syndrome (trisomy of human chromosome 21) is a common genetic disorder. Overproduction of the gaseous mediator hydrogen sulfide (H2S) has been implicated in the pathogenesis of neurological and metabolic deficits associated with Down syndrome. Several lines of data indicate
Mitochondria
Journal of biological and chemical chronicles (2000)
Neoplasia (New York, N.Y.), 11(9), 901-909 (2009-09-03)
At present, there is no efficient curative therapy for cancer patients with advanced metastatic disease. Targeting of antiapoptotic molecules acting on the mitochondrial apoptosis pathway could potentially augment antimetastatic effect of cytotoxic drugs. Similarly to Bcl-2 family members, beta-galactoside-binding lectin
Detection and characterisation of multi-drug resistance protein 1 (MRP-1) in human mitochondria
British Journal of Cancer, 106(6), 1224-1224 (2012)
商品
亚细胞组分离心分离是一种常用技术,广泛适用于多种类型的细胞和组织。由于不同细胞器的大小、形状和密度不同,因此通过离心,可从温和均质的样品中轻松分离和纯化细胞器组分。
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
细胞凋亡测定使用膜联蛋白V、Caspase和TUNEL DNA片段化检测法检测程序性细胞死亡。
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.