應用
- 启动转染
- 转染 Hek293T 细胞
- 转染 H29D 细胞
BAEC
肠黑素瘤细胞
CHO K1
COS-7
成纤维细胞(人胚胎、新皮肤)
HEK293
Huh7
IMR-90
LLC(Lewis肺癌)
NIH3T3
PC-12
PCI-13
SH-SY5Y
SK-HEP-1
T47D
特點和優勢
- 适用于瞬时和稳定转染
- 可重复用于多种细胞类型
- 广泛引用
- 价格便宜
成分
5 ml 2.5M CaCl2 (C2052)
25 ml 2x HEPES 缓冲盐 (H1012)
25 ml 分子生物学级纯水(W4502)
原則
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
其他客户在看
商品
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
转染是将DNA、RNA或蛋白质引入真核细胞的过程,用于研究和调节基因表达。因此,转染技术和实验方案作为分析工具,有助于表征遗传功能、蛋白质合成、细胞生长和发育。
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
实验方案
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
使用磷酸钙将DNA转入真核细胞是一种常见的转染方法。该转染实验方案可经优化用于各种细胞类型。
相关内容
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.