Merck
XTG360-RO
Roche
X-tremeGENE 360 转染试剂
Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines
别名:
转染试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106502
NACRES:
NA.55
等級
for molecular biology
形狀
liquid (aqueous solution)
包裝
pkg of 0.4 mL (08724105001)
pkg of 1.0 mL (08724121001)
pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
製造商/商標名
Roche
技術
transfection: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
X-tremeGENE 360转染试剂是一种创新试剂,可与DNA或RNA形成复合物,并将核酸有效地递送到动物或昆虫细胞中。通过改进的实用性,X-tremeGENE 360可在更多细胞类型中以低细胞毒性提供高效转染。
應用
X-tremeGENE 360转染试剂是一种不含动物来源成分的高性能转染试剂。
  • 设计用于转染广泛的真核细胞,许多不能被其他试剂很好转染的细胞系以及难以转染的细胞系,例如asK-562和HepG2。
  • 可以成功用于多种应用,例如使用瞬时转染的细胞进行基因表达分析,生成稳定的细胞系,用于基因敲除研究的siRNA表达以及CRISPR基因编辑工具。
  • 当足够数量的细胞被转染时,产生最小的细胞毒性或形态变化,无需在添加转染复合物后更换培养基。
  • 适用于瞬时稳定转染。
  • 存在或不存在血清时功能良好。
特點和優勢
X-tremeGENE 360转染试剂是一种高性能、通用和可靠的溶液,适用于难以转染和常见的细胞类型。作为一种经过验证的可靠试剂,X-tremeGENE 360可以让研究人员在进行转染时避免猜测。此外,X-tremeGENE 360还展示了:
  • 在广泛的电池类型中达到峰值性能
  • 适用于多个应用
  • 质粒DNA、siRNA/miRNA和CRISPR/Cas9组分的高效递送
品質
每批X-tremeGENE 360转染试剂均按照既定的质量程序进行仔细检测,以确保产品始终按照质量标准进行生产。在质量检测期间,使用X-tremeGENE 360转染试剂(比例为3:1 μL/μg DNA)用报告基因载体DNA转染细胞。通过化学发光检测监测报告基因的活性。使用标准曲线,测定每个孔中重组蛋白的总量,以符合质量标准。
外觀
在80%乙醇中提供,并通过0.2 μm孔径的膜进行无菌过滤。不含任何人源性或动物源性成分。测试次数:使用标准程序,可以使用1 mL X-tremeGENE 360转染试剂在96孔板中进行多达10,000次转染。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
X-tremeGENE is a trademark of Roche
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
61.7 °F
閃點(°C)
16.5 °C
访问文档库
Establishment of a Rapid Detection System for ISG20-Dependent SARS-CoV-2 Subreplicon RNA Degradation Induced by Interferon-?
Furutani, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021)
Structure of the vasopressin hormone?V2 receptor??-arrestin1 ternary complex
Bous. J, et al.
Science Advances, 8 (2022)
Structure?function?pathogenicity analysis of C-terminal myocilin missense variants based on experiments and 3D models
Zhou, et al.
Frontiers in Genetics, 13 (2022)
商品
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
实验方案
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
约转染前24小时接种细胞,确保细胞处于最佳密度(7090 %融合度)。
慢病毒是一种用于在研究应用中转染多种细胞类型的强大工具。
Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
查看所有结果
相关内容
质粒的瞬时共转染是一种细胞蛋白互作研究、转录因子研究和shRNA编码质粒基因敲减研究的常用方法。