转染
什么是转染?转染是将遗传物质DNA、RNA和蛋白质引入真核细胞的过程,适用于基因表达、基因敲除等应用。此过程需要利用各种物理、化学或生物方法和试剂协助外源物质引入。而细菌转化和病毒转染(病毒转导)等类似技术可将遗传物质引入不同类型的细胞,适于各种下游应用。
了解更多
用于递送DNA、siRNA、 miRNA和 CRISPR/C组分的磷酸钙、脂质和聚合物转染试剂
将质粒DNA或RNA导入哺乳动物和昆虫细胞已成为研究实验室的常规方法。由于目前可以使用的试剂种类繁多,所以几乎在任何种类的细胞中都能实现高效的转染。我们提供多种常用转染试剂,包括我们的Escort™脂质试剂、NeuroPorter™神经元特异性试剂、X-tremeGENE™和Genejuice转染试剂。为了帮助您选择适合您的细胞的试剂,请在产品选择表或我们的分子克隆和蛋白质表达相关产品资源页面中查找我们全面的转染试剂产品。
X-tremeGENE™ 罗氏转染试剂
我们可为您的下一重大研究发现铺路搭桥,独家提供全套罗氏X-tremeGENE™转染试剂。X-tremeGENE™罗氏转染试剂可向常见和复杂细胞系高效递送DNA、siRNA、miRNA和CRISPR/Cas9基因编辑组分。X-tremeGENE™产品可针对您的应用轻松优化,毒性极小。
探索X-tremeGENE™转染试剂常规建议指南进行产品比较。
相关产品资源
- Brochure: Genomics
Streamline your molecular biology workflow.
- Flyer: X-tremeGENE™ 360 Transfection Reagent
Universal polymer transfection reagent for a broad range of applications and cell lines.
- X-tremeGENE™转染试剂比较指南
探索我们适合您不同细胞类型和应用需求的X-tremeGENE™转染试剂的推荐指南。