文件
72622-M
Sigma-Aldrich
NovaCHOice 转染试剂盒
Optimized transfection reagent specifically developed for mammalian protein production in chinese hamster ovary (CHO) cells.
别名:
NovaCHOice Kit, Transfection Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
NACRES:
NA.51
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
transfection: suitable
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
NovaCHOice转染试剂盒由NovaCHOice转染试剂和NovaCHOice Booster试剂组成,该试剂专门开发用于在中国仓鼠卵巢(CHO)衍生细胞中生产哺乳动物蛋白。NovaCHOice Booster试剂是可选的,可增强某些培养基配方中的表达。两种试剂均包含与许多化学成分明确的培养基配方相容的无动物源性成分。NovaCHOice转染试剂盒无需在转染后更换培养基,适用于瞬时和稳定转染。
面板组分
•1 x 1 ml,或1 x 10 ml NovaCHOice转染试剂
•1 x 1 ml,或1 x 10 ml NovaCHOice Booster试剂
贮藏: 将所有组分贮藏在–20 °C的恒温冰箱中。每次使用前,将其加热至室温并轻轻涡旋。
警告
毒性:易燃(J)
法律資訊
NOVACHOICE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2