About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23Cl2N7O
CAS号:
分子量:
472.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
InChI key
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CB-DMB是有效的特异性Na+-Ca2+交换体 (NCX) 抑制剂
CB-DMB是有效的特异性Na+-Ca2+交换体 (NCX) 抑制剂;Na+-Ca2+交换体亚型的泛抑制剂。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
商品
电压门控钠通道存在于大多数可兴奋细胞膜中,在产生动作电位方面起着重要作用。
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.