产品名称
硝苯地平, ≥98% (HPLC), powder
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow
溶解度
DMSO: soluble
ethanol: soluble
起源
Bayer
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI 密鑰
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADORA2A(135) , ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CYP1A2(1544) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Cacna1c(24239) , Cacna1d(29716) , Kcnj1(24521) , Kcnn4(65206) , Tbxas1(24886)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 评估其对豚鼠小肠R-型钙通道中肌间神经元钙电流的影响
- 评估L型钙通道阻滞剂对胆碱能和多巴胺能神经元的神经保护作用
- 确定硝苯地平(抗高血压药物)与降糖药共同给药对人脐静脉细胞(HUVEC)的影响
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.