Merck
D1515
Sigma-Aldrich
阿霉素 盐酸盐
98.0-102.0% (HPLC)
别名:
阿霉素, DOX, 多柔比星® 盐酸盐, 羟基柔红霉素 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29NO11 · HCl
CAS号:
分子量:
579.98
Beilstein:
4229251
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51281818
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.76
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
98.0-102.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
抗生素活性譜
viruses
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI 密鑰
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
基因資訊
human ... TOP2A(7153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸阿霉素(DOX)是一种从波赛链霉菌青灰变种中分离出来的蒽环类抗生素。水溶性抗癌剂DOX是道诺霉素的羟基衍生物。
道诺霉素也导致活性氧(ROS)的生成,后者进一步破坏DNA、蛋白质和膜。 它具有细胞毒性、抗肿瘤、抗癌活性,可应用于癌症、代谢组学、细胞生物学和生物化学研究。
應用
盐酸阿霉素已用于:
  • 细胞活力测定
  • MTT(3-(4,5-二甲基-2-噻唑基)-2,5-二苯基四唑的溴盐)测定
  • 用作PLGA基聚合物微粒药物递送的药物
  • 开发抗阿霉素的HepG2细胞 (HepG2-DR)和K562细胞(K562-DR)
生化/生理作用
MRP1的底物;用于测量药物外排泵的活性。盐酸阿霉素(DOX)通过插入碱基对之间并诱导链断裂,抑制拓扑异构酶II,进而抑制核酸和蛋白质的合成。它还有助于形成自由基,从而破坏膜脂和DNA链。
天然荧光蒽环类抗生素,抗癌药物。阿霉素是一种MRP1的底物,首先从抗DOX的肺癌细胞系中克隆得到。荧光特性已被运用于测量药物外排泵的活性及解决多种多药耐药蛋白在细胞内定位的重要问题,以及亚细胞器(高尔基体和溶酶体)在药物隔离中及抗药性表型中的作用。
特點和優勢
  • 适合多种研究应用的高质量抗生素
  • 非常适合细胞生物学、代谢组学、生化研究。
準備報告
易溶于水和等渗氯化钠溶液,微溶于甲醇。几乎不溶于氯仿、乙醚和其他有机溶剂。
儲存和穩定性
密闭。干燥。置于通风良好处保存。上锁保存或放置在只有经过授权或有资质的人员才能进入的区域。
其他說明
保持容器密闭并置于干燥通风处。湿度敏感。光敏感。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
同類產品
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Principles and Practice of Gynecologic Oncology (2005)
Cancer Chemotherapy: A Nursing Process Approach (2001)
Loss of TBL1XR1 disrupts glucocorticoid receptor recruitment to chromatin and results in glucocorticoid resistance in a B-lymphoblastic leukemia model
Jones CL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M114 (2014)
Poly (ethylene glycol)-conjugated multi-walled carbon nanotubes as an efficient drug carrier for overcoming multidrug resistance
Cheng J, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 250(2), 184-193 (2011)
In vitro study of anticancer drug doxorubicin in PLGA-based microparticles
Lin R, et al.
Biomaterials, 26(21), 4476-4485 (2005)
商品
喹诺酮类药物是一类重要的抗生素,它们通过抑制拓扑异构酶来干扰DNA合成,最常见的是拓扑异构酶II(DNA旋转酶),它是一种参与DNA复制的酶。
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
氧化石墨烯是一种独特的材料,可以看做连接有多种氧基官能团的单分子层石墨,官能团包括环氧基、碳基、羧基和羟基。